Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12852193
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 12852193
Marca: Ansell™ 73711085
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate con una miscela in cloroprene brevettata. I guanti in neoprene verde Ansell™ DermaShield™ serie 73-711 sono ideali per ambienti ISO classe 5 (classe 100).
  • Made of poly-chloroprene
  • Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
  • Neoprene composition offers better chemical resistance.
  • New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
  • Sterile
  • Available for non-sterile controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Materiale polso Neoprene
Applicazioni Laboratory
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size 8.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 1 paia
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-711