Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Codice prodotto. 11746693
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 11746693
Marca: Ansell™ 73721065
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offers the comfort and flexibility of natural rubber gloves, but neoprene composition provides better chemical resistance. Free of latex proteins and accelerators, it minimizes both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Made from poly-chloroprene
  • For non-sterile controlled environments
  • Free from latex proteins and accelerators
  • Neoprene coating offers chemical resistance
  • Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
  • Bisque fingertip grip
  • Powder-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Materiale polso Neoprene
Applicazioni Industrial
Colore Green
Latex Free Yes
Materiale Polychloroprene
Product Type Neoprene Gloves
Size 6.5
Spessore (sistema metrico) 0.175 mm
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Quantità 200 Pairs
Resistente a Resistenza chimica
Serie 73-721