Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Descrizione
- Made from poly-chloroprene
- For non-sterile controlled environments
- Free from latex proteins and accelerators
- Neoprene coating offers chemical resistance
- Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
- Bisque fingertip grip
- Powder-free
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Neoprene |
| Materiale polso | Neoprene |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Green |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Polychloroprene |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 8.5 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.175 mm |
| Colore polso guanto | Verde |
| Vedi altri risultati |