Learn More
Fisherbrand™ Desiccator with Glass Knob
Codice prodotto. 15534645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
191 mm
261 mm
311 mm
363 mm
438 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15534645 438 mm 285 mm 380 mm Pezzo
15584635 363 mm 239 mm 320 mm Pezzo
15584625 261 mm 143 mm 215 mm Pezzo
15534635 311 mm 192 mm 270 mm Pezzo
15534625 191 mm 94 mm 153 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15534645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    397.99€ / pezzi 1
    Risparmia 54.01€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from Simax 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccator with Glass Knob is designed for variety of vacuum work.
  • Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
  • Designed for variety of vacuum work
  • Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilicate Glass 3.3
Product Type Desiccator
Include Glass knob
Altezza (sistema metrico) 438 mm
Diametro (sistema metrico) interno 285 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 380 mm