Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 13 130, DIN 12 491 |
| Materiale | Simax Borosilicate Glass 3.3 |
| Product Type | Desiccator |
| Include | Glass knob |
| Altezza (sistema metrico) | 261 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 143 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |