Learn More
BRAND™ Desiccator with Knob Lid
Codice prodotto. 10728051 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10728051 150 mm Pezzo
10470673 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728051 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 65031
Spedizione stimata: 26-10-2026
Desiccator with Knob Lid includes a studded base ring for improved stability.
  • Borosilicate Glass 3.3
  • DIN 12491
  • Precisely ground flat flanges
  • Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks
  • Interchangeable lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Product Type Desiccator
Include Knob Lid
Size 150 mm
Altezza (sistema metrico) 25.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 215 mm