Learn More
Fisherbrand™ Desiccators with nz 24/29 and Valve
Codice prodotto. 15594635 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15594635 349 mm 239 mm Pezzo
15594625 247 mm 143 mm Pezzo
15544635 300 mm 192 mm Pezzo
15544625 177 mm 94 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15594635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    366.29€ / pezzi 1
    Risparmia 49.71€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Made of SIMAX 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccators with nz 24/29 and Valve designed for variety of vacuum work.
  • Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
  • Designed for variety of vacuum work
  • Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilicate Glass 3.3
Product Type Desiccator
Include nz 24/29 and valve
Altezza (sistema metrico) 349 mm
Diametro (sistema metrico) interno 239 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 320 mm