Learn More
SymLine™ Supporti da tavolo e da parete
Click to view available options
Dimensione chiusura:
32 mm (OD) alla filettatura superiore GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28 G e 2 x NPT 1/8 in.
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
Filo inferiore GL 25 (m) al filo superiore GL 45 (m)
GL45
GL45 (m), filo inferiore GL 25 (m)
Include:
Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter
Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm
Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm
Mount with Mounting Flange, Long Shaft for XL-funnel, two 90° Bends
Mount with Pad dia. 53 mm with Connecting Thread GL25 (m)
Product Type:
Montaggio a parete
Supporto da tavolo
Unit Size:
Pezzo
Description
Specifications
Specifications
| Dimensione chiusura | Filo inferiore GL 25 (m) al filo superiore GL 45 (m) |
| Include | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento di liquidi in sistemi di rifiuti collegati |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Può essere combinato con un collettore 3 x e 4 x, SafetyWasteCap, imbuto di sicurezza e sistema di tubi |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Product Type | Supporto da tavolo |