missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmocollin-2/3 Mouse, Clone: 7G6, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 1824-MSM1-P1

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15909897

  • 510.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Desmocollin-2/3
Cell surface
7G6
Unconjugated
NP_077740
Mouse
110kDa (DSC2) ;100kDa (DSC3)
Protein A/G Purified
RUO
1824
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
DSC2
Human desmocollin-2 extracellular domain
HeLa cells. Skin
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali