missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmocollin-2/3 Mouse, Clone: 7G6, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 1824-MSM1-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Desmocollin-2/3 | |
| Cell surface | |
| 7G6 | |
| Unconjugated | |
| NP_077740 | |
| Mouse | |
| 110kDa (DSC2) ;100kDa (DSC3) | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1824 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| DSC2 | |
| Human desmocollin-2 extracellular domain | |
| HeLa cells. Skin | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto