Learn More
Cytiva Soluzione di reidratazione DeStreak
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
The appearance of streaks that distort 2-D electrophoresis maps is a common problem, occurring most frequently when running gels that contain regions greater than pH 7.0. Increased sample load, increased length of the IPG strip, or using a narrower pH gradient worsen the problem. Extra spots on 2-D gels, caused by nonspecific oxidation of proteins, is another difficulty encountered when running gels containing basic regions. Both streaking and nonspecific oxidation result in poorly resolved protein patterns and reduced reproducibility between electrophoresis runs. DeStreak Rehydration Solution effectively eliminates nonspecific oxidation by maintaining protein thiol groups in a single oxidation state, irrespective of sample load, pH range, or run length. Protein patterns are stabilized in IPG strips of any length and pH gradient ensuring the same stable and reproducible pattern in every analysis. The effectiveness of DeStreak Rehydration Solution is maintained at the high sample loads and long run times required for preparative gel electrophoresis.
- Eliminates extra spots caused by nonspecific oxidation of proteins
- Stabilizes proteins throughout entire 2-D runs, ensuring simplified, well-resolved protein patterns
- Suitable for both analytical and preparative gels
- Contains optimized concentrations of urea, thiourea, CHAPS, and DeStreak Reagent
Order Info
La soluzione è pronta all'uso con l'aggiunta del tampone IPG adeguato. Il reagente DeStreak è disponibile anche separatamente in confezioni da 1 ml.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Migliora la riproducibilità e la qualità dei gel 2D prevenendo le rigature |
| Quantità | 5 x 3 ml |
| Product Type | Reagente Destreak |
| Contenuto kit | Concentrazioni di urea, tiourea, CHAPS e reagente Destreak |
| Intervallo di pH | >7 |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .