Learn More
Brady™ Etichette in vinile opaco antimanomissione distruggibili
Con le etichette in vinile antimanomissione B-351 è possibile identificare la manomissione del prodotto e impedire che l’etichetta possa essere rimossa intera. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
Marca:  Brady™ 170857
Codice prodotto. 17891829
  • 46.25€ / pezzi 160
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Speciali: per tracciabilità delle risorse, targhe di identificazione, sicurezza dei prodotti e identificazione delle manomissioni
  • Antimanomissione: studiate per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera
  • Con adesivo resistente: realizzate con un adesivo permanente che aderisce saldamente praticamente a tutte le superfici
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Top
Etichette
Asset tracking;Security identification
1
M5-20-351
160
-40°F to 176°F
0.0028 in
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
1in.
25.40 mm
0.5 in.
M5-20-351
2011/65/EU, 2015/863
None
Opaco
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP51;BMP53;M511;M510
-40°C
160 Label(s) / Box
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
-40°C to 80°C
0.071 mm
2 in.
25.40 mm
2 in
50.80 mm