Learn More
Brady™ Etichette in vinile opaco antimanomissione distruggibili
Con le etichette in vinile antimanomissione B-351 è possibile identificare la manomissione del prodotto e impedire che l’etichetta possa essere rimossa intera. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
46.25€ - 65.55€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Rivestimento None
Colore White
Lati stampabili Top
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17871749
Vedere i documenti
Brady™
170856
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
65.55€
pezzi 360
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17891829
Vedere i documenti
Brady™
170857
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
46.25€
pezzi 160
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Speciali: per tracciabilità delle risorse, targhe di identificazione, sicurezza dei prodotti e identificazione delle manomissioni
  • Antimanomissione: studiate per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera
  • Con adesivo resistente: realizzate con un adesivo permanente che aderisce saldamente praticamente a tutte le superfici
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
None
Top
Etichette
BMP51;BMP53;M511;M510
-40°C
-40°C to 80°C
0.071 mm
25.40 mm
0.5 in.
2011/65/EU, 2015/863
White
Thermal Transfer
Asset tracking;Security identification
1
-40°F to 176°F
0.0028 in
1in.
25.40 mm