Learn More
Smeg™ Deterliquid C2
Codice prodotto. 16256631
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 16256631
Marca: Smeg™ DETERLQC2
Liquid alkaline detergent washes steel at up to 95°C.
Strong universal liquid alkaline detergent comes in convenient 5 L can.
  • Phosphate-free
  • For washing steel up to 95°C
  • Also suitable for washing rubber and plastic at 60°C
  • Contains sodium silicate, polyacrylate, potassium hydroxide
Specifica
Volume (sistema imperiale) 1.32 gal.
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P351-Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: soudium silicate, polyacrylate, potassium hydroxide