Learn More
Smeg™ Deterliquid I2
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
Liquid alkaline detergent comes in convenient 5 L can.
- Contains sodium hydroxide, phosphonic-carboxylic acid, sodium hypochlorite
Specifica
Specifica
| Tipo di contenitore | Lattina |
| Volume (sistema imperiale) | 1.32 gal. |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- deterliquid I2
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH206-Attenzione
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,sodium hypochlorite, tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate, hexasodium-