Learn More
Smeg™ Detergente liquido Deterliquid™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 l
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
- For a variety of applications
- Available in 5 liter container
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquido alcalino D2 Deterliquid |
| Tipo di contenitore | Cestello |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DETERLIQUID D2
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH206-Attenzione
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.