Learn More
Smeg™ Deterliquid SP2
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
Liquid alkaline detergent for water analysis and pharmaceutics.
- Contains potassium hydroxide, sodium hydroxide
- Phosphate-free
Specifica
Specifica
| Tipo di contenitore | Lattina |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water Analysis and Pharmaceutics |
| Volume (sistema imperiale) | 1.32 gal. |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,sodium hydroxide