Learn More
Deuterium bromide, 48% w/w in D{2}O, 99+% (Isotopic)
Codice prodotto. 11344558
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11344558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042408.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
NMR Solvent | CAS: 13536-59-9 | BrH | 81.918 g/mol
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13536-59-9
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 81.918
Numero MDL MFCD00044232
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Sinonimo deuterium bromide, hydrobromic acid-d, deutero-bromide, dbr solution, deuterium bromide solution, bromo 2 h, deuterium bromide, 99 atom % d, deuterium bromide w/w in d2o, deuterium bromide 98.0atom%d in d2o, deuterium bromide solution, 47 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 518779
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium bromide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Imballaggio Clear Glass Ampule
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 10 g
Punti di ebollizione 126°C
Numero UN UN1788
Peso formulazione 81.93
Percent Purity ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48% w/w in D2O
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Deuterium bromide, 48% w/w in deuterium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Deuterium bromide