Learn More
Deuterium oxide, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. p-99280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
1L
25mL
500mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10584321
Marca: Thermo Scientific Acros 166300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-20-0
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 20.03
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinonimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 1.1050g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.328
Gravità specifica 1.105
Viscosità 1.25 mPa.s (20°C)
Quantità 10 mL
Punto di fusione 3.8°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Formula lineare D2O
Indice di Merck 15, 2942
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Peso formulazione 20.02
Grado NMR