Learn More
Fisherbrand™ Device Cover for Elmasonic X-tra ST Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 15636084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 1400 H/1600 H
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H
Ultrasonic Cleaner, Elmastonic Xtra ST 300 H/500 H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15636084
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a secure closure for ultrasonic cleaning baths.
  • Flat design with handle
  • Available in a range of sizes for all X-tra ST models
  • Manufactured from stainless steel
  • Accessory item
Specifica
Tipo Lid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrasonic Cleaner, Elmasonic Xtra ST 2500 H
Da utilizzare con (applicazione) Closure for X-tra ST Ultrasonic Cleaners
Include Handle
Forma Flat