Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Codice prodotto. 11758519
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
25 L
35 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11758519 4 L Pezzo
11778519 25 L Pezzo
11788519 35 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11758519 Fornitore Taylor Wharton™ N. del fornitore 4LDB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Dewar
Capacità (sistema imperiale) 1.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Autonomia fase statica 10 Days