Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
Codice prodotto. p-8015007
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
25 L
35 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11778519
Marca: Taylor Wharton™ 25LDB
Edge
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Dewar
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 L
Autonomia fase statica 109 Days