Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Codice prodotto. p-4670463 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo di soluzione:
Buffer - High
Buffer - Low
Buffer - Medium
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15200715
Marca: Epredia™ TA999DHBH
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia™ PT Module.
Automated deparaffinization (dewaxing) and rehydration of IHC slides is an ideal way to decrease turn-around time and improve lean workflow. Aqueous deparaffinization is the method of choice for IHC instruments today but often yields incomplete deparaffinization. The Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia PT Module. The new proprietary formulation eliminates manual steps and improves turnaround time. In addition the results are concordant to traditional methods meaning they can be quickly integrated into routine workflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dewax and HIER Buffer
Quantità 10 x 100 mL
Tipo di soluzione Buffer - High
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet