missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexamethasone 9,11-Epoxide, TRC

Codice prodotto. 30009965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009965 100 mg 100mg
30011519 1 g 1g
30006167 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30009965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD298795100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 24916-90-3
Formula molecolare C22 H28 O5
Molecular Weight (g/mol) 372.45
Sinonimo 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-9β,11β-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide
IUPAC Name 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-9β,11β-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Specifica

Materiale o nome chimico 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Peso formulazione 372.1937
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.