Learn More
Dexamethasone, 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11444482 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11444482
Marca: MP Biomedicals 0219004080
Identificatori chimici
CAS 50-02-2
Formula molecolare C22H29FO5
Molecular Weight (g/mol) 392.47
Numero MDL MFCD00064136
InChI Key UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinonimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.995
Quantità 100 mg
Peso formulazione 392.47
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • dexamethasone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dexamethasone