Learn More
DEXI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | DEXI |
|---|---|
| Concentrazione | 0.29 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16863644
|
Proteintech
14811-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16853644
|
Proteintech
14811-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DEXI (dexamethasone-induced protein), also known as MYLE, is a 95 amino acid protein belonging to the DEXI family.Specifica
| DEXI | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O95424, Q9WUQ7 | |
| 28955, 497857, 58239 | |
| DEXI Fusion Protein Ag6535 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DEXI |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Dexamethasone induced protein, DEXI, MYLE, Protein MYLE | |
| DEXI | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |