Learn More
Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16414107
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16414107
Marca: Medchem Express HY76201
MedChemExpress Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Dexrazoxane hydrochloride
CAS 149003-01-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H18Cl2N4O4
Quantità 50 mg
Sinonimo ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 341.19
Peso formulazione 341.19
Percent Purity 98.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.