Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt, Colitis Grade (36,000 to 50,000), MP Biomedicals™
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
195.04€ - 4038.60€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11424352
|
MP Biomedicals
0216011010 |
10 g |
195.04€
10g |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15722262
|
MP Biomedicals
0216011025 |
25 g |
397.50€
25g |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11434352
|
MP Biomedicals
0216011050 |
50 g |
731.40€
50g |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12871781
|
MP Biomedicals
0216011080 |
100 g |
1303.80€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11454352
|
MP Biomedicals
0216011090 |
500 g |
4038.60€
500g |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Induces severe colitis (inflammatory bowel disease) in laboratory animals
Dextran sulfate sodium salt, or DSS, is a synthetic sulfated branched polysaccharide derivative of dextran that has multiple uses in biomedical and clinical research. One important property of DSS is to trigger colitis in mice and rats when administered in drinking water. DSS binds to medium-chain-length fatty acids in the colon and induces intestinal inflammation. Colitis-grade DSS (MW = 36,000 to 50,000) from MP Bio is one of the most widely used products based on peer reviewed scientific publications.
- Induces severe colitis (inflammatory bowel disease)
- Highest sulfur content – 19%
- Highest chirality - +104° of specific rotation
- Lowest pH – 6.2 at 1% solution
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.