Learn More
Dextran sulfate sodium salt (400,000-600,000 M.Wt), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11464352 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
50g
Codice prodotto. 11464352
Marca: MP Biomedicals 0216011101
Identificatori chimici
CAS 9011-18-1
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 40,000
Numero MDL MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran Sulfate Sodium Salt
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
IUPAC Name Dextran sulfate sodium salt
Peso formulazione 400,000 to 600,000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dextran Sulfate Sodium Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dextran Sulfate Sodium Salt