Learn More
Dextran sulfate sodium salt, Reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11437870 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 11437870
Marca: MP Biomedicals 0210151610
Identificatori chimici
CAS 9011-18-1
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 8,000
Numero MDL MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran sulfate sodium salt
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
Peso formulazione 8000 (Average)
Grado Reagent