Learn More
Dextran Sulfate Sodium Salt (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10295153
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10295153
Marca: Fisher BioReagents BP1585100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dextran Sulfate accelerates the rate of hybridization of DNA or RNA bound to membranes and may be used in Southern and Northern blotting procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9011-18-1
Formula molecolare (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 500,000
Numero MDL MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran Sulfate Sodium Salt
Colore White
Forma fisica Solid
Indice di Merck 15, 2953
Quantità 100 g
Identificazione Pass Test
Moisture 7.5% max.