Learn More
Dextran, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextran |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 60,000- 90,000 |
| Imballaggio | Plastic bottle |