Learn More
Cytiva Dextrin Sepharose™ High Performance Media
Codice prodotto. 11570684 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11570684 25 mL 25mL
10566305 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11570684 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28935597
Provide convenient affinity purification of recombinant proteins with maltose binding protein (MBP) tags
  • Physiological conditions and mild elution preserves activity of target protein
  • Robust, stable medium allows narrow peaks in elution of target protein
  • Compatible with commonly used aqueous buffers and easily regenerated with 0.5M NaOH
  • Easy scale-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Materiale Dextrin Sepharose
Dimensione particelle 34 μm
Matrix Affinity Resin
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • dextrin sepharose high performance
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol