Learn More
Cytiva Dextrin Sepharose™ High Performance Media
Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
25mL
Beschreibung
- Physiological conditions and mild elution preserves activity of target protein
- Robust, stable medium allows narrow peaks in elution of target protein
- Compatible with commonly used aqueous buffers and easily regenerated with 0.5M NaOH
- Easy scale-up
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | 25 mL |
| Materiale | Dextrin Sepharose |
| Dimensione particelle | 34 μm |
| Matrix | Affinity Resin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- dextrin sepharose high performance
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur