Learn More
Dextrose Anhydrous (Crystalline Granules/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-25474
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10051793
Marca: Fisher BioReagents BP350500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dextrose is often used as a cell culture additive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrose Anhydrous
Punto di fusione 146.1°C
Colore White
pH 5.9
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2(CHOH)4CHO
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 4495
Rotazione specifica 52.5 to 53.0° (+ or -)
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
Peso formulazione 180.08
Pressione del vapore Negligible
Percent Purity ≥99.8%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Solid