Learn More
Dextrose, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587934 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15587934
Marca: Avantor J.T.Baker 191601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrose
Nota nome Anhydrous
CAS 50-99-7
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.54kg
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Peso formulazione 180.16
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Forma fisica Powder