Learn More
DHDH Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99195UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DHDH Polyclonal antibody specifically detects DHDH in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| DHDH | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 27294 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 350 | |
| 3-deoxyglucosone reductase, dihydrodiol dehydrogenase (dimeric), Dimeric dihydrodiol dehydrogenase, D-xylose 1-dehydrogenase, D-xylose-NADP dehydrogenase, EC 1.1.1.179,2DD, EC 1.3.1.20, Hum2DD, trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human DHDH | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering