Learn More
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11442190
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11442190
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28938.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124733-24-0
Formula molecolare C12H18S2Si2
Molecular Weight (g/mol) 282.57
Numero MDL MFCD09266191
InChI Key FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
PubChem CID 14382824
IUPAC Name [dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilane
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Punto di fusione 42°C to 44°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 282.57
Percent Purity 97%