Learn More
Di-n-butyl maleate, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465338
Click to view available options
Quantità:
0.25 L
1 L
Dimensione della confezione:
0.25L
1L
Codice prodotto. 15465338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59123.K1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-76-0
Formula molecolare C12H20O4
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00009447,MFCD00065141
InChI Key JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Sinonimo dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
IUPAC Name dibutyl (Z)-but-2-enedioate
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butyl maleate
Densità 0.988
Punti di ebollizione 281°C
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Formula lineare CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 0.25 L
Beilstein 1726634
Peso formulazione 228.28
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.