Learn More
Di-N-Butylamine Phosphate, for HPLC, Certified, Solution 1.0M, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10283180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100mL, Amber glass bottle
Codice prodotto. 10283180
Marca: Fisher Chemical D/1341/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 34655-69-1
Colore Colorless
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C8H22NO4P
Numero MDL 42059
Quantità 100 mL
InChI Key GIXHHVDNJZSLBZ-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 227.24
Forma fisica Liquid