Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-butylammonium tetrafluoroborate, 98%
Codice prodotto. 11499726
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11499726
Marca: Alfa Aesar™ B20251.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 12107-76-5
Formula molecolare C8H20BF4N
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Numero MDL MFCD00034899
InChI Key CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
PubChem CID 25510
IUPAC Name dibutylazanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
Formula lineare (C4H9)2NH2BF4
Quantità 100 g
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 98%