Learn More
Di-n-octylamine, 96%
Codice prodotto. 11429156
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11429156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18017.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.463 g/mol
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
Solubility
Immiscible in water.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-48-5
Formula molecolare C16H35N
Molecular Weight (g/mol) 241.463
Numero MDL MFCD00009557
InChI Key LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
IUPAC Name N-octyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octylamine
Punto di fusione 13°C to 15°C
Densità 0.799
Punti di ebollizione 297°C to 298°C
Punto d'infiammabilità 142°C (287°F)
Odore Amine-like
Formula lineare [CH3(CH2)7]2NH
Indice di rifrazione 1.4432
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1748376
Informazioni di solubilità Immiscible in water.
Peso formulazione 241.46
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-octylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Di-n-octylamine