Learn More
Di-n-octyldichlorotin, 95%
Codice prodotto. 11368898
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11368898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041738.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3542-36-7 | C16H36Cl2Sn | 418.07 g/mol
Di-n-octyldichlorotin compounds are used as intermediates in the production of other organotin chemicals. Metatin and Acima. These products are also used as catalysts or industrial intermediates in the production of polyurethanes, silicone resins, synthetic lubricants, and MS polymer sealants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3542-36-7
Formula molecolare C16H36Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 418.07
Numero MDL MFCD00018091
InChI Key DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid
PubChem CID 77080
IUPAC Name dichloro(dioctyl)stannane
SMILES Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octyldichlorotin
Punto di fusione 44°C to 48°C
Punti di ebollizione 175°C (1 mmHg)
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 416.04
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline