Learn More
Di-n-octyltin oxide
Codice prodotto. p-7080334
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11354869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071193.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-08-6
Formula molecolare C16H34OSn
Molecular Weight (g/mol) 361.16
Numero MDL MFCD00013839
InChI Key LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC Name dioctyl(oxo)tin
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octyltin oxide
Punto di fusione 245°C to 248°C (decomposition)
Colore White
Quantità 25 g
Peso formulazione 361.14
Forma fisica Powder