Learn More
Di-n-octyltin oxide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10314402
Marca: Thermo Scientific Acros 352430250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 870-08-6
Formula molecolare C16H34OSn
Molecular Weight (g/mol) 361.16
Numero MDL MFCD00013839
InChI Key LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC Name dioctyl(oxo)tin
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-octyltin oxide
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 361.14
Percent Purity ≥32.0% (Sn)
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-octyltin oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.