Learn More
Di-n-propylamine, 99%
Codice prodotto. 11332787
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11332787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15808.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-84-7
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00009362
InChI Key WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
IUPAC Name N-propylpropan-1-amine
SMILES CCCNCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-propylamine
Punto di fusione -63°C
Punti di ebollizione 109°C to 110°C
Punto d'infiammabilità 7°C (45°F)
Odore Ammonia-like
Quantità 100 mL
Numero UN UN2383
Beilstein 505974
Indice di Merck 14,3343
Peso formulazione 101.19
Percent Purity 99%