Learn More
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 97%
Codice prodotto. 10580741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10580741
Marca: Thermo Scientific Acros 117570100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32634-66-5
Formula molecolare C20H18O8
Molecular Weight (g/mol) 386.36
Numero MDL MFCD00064440
InChI Key CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Sinonimo 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164°C to 170°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Quantità 10 g
Condizione di rotazione specifica −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Rotazione specifica -142
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Peso formulazione 386.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder