Learn More
Di-p-tolyl ether, 99%
Codice prodotto. 15451328
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15451328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55167.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1579-40-4 | C14H14O | 198.265 g/mol
Di-p-tolyl ether is used to form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene arises from the formation of supramolecular helices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Di-p-tolyl ether is used to form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene arises from the formation of supramolecular helices.
Solubility
Soluble in acetone, benzene, ether.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1579-40-4
Formula molecolare C14H14O
Molecular Weight (g/mol) 198.265
Numero MDL MFCD00025979
InChI Key YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
PubChem CID 74098
IUPAC Name 1-methyl-4-(4-methylphenoxy)benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-p-tolyl ether
Punto di fusione 47°C to 49°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 285°C
Punto d'infiammabilità >113°C (235°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,benzene,ether.
Peso formulazione 198.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid