Learn More
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073426 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10376430
Marca: Fisher Chemical P/5240/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-4-7758
Formula molecolare HK2O4P
Molecular Weight (g/mol) 174.17
Numero MDL 11383
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifica
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 8.5 to 9.6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 174.18g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica