Learn More
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane is used as Sol-gel intermediate for aluminum silicates. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | >200°C |
| Materiale o nome chimico | Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN1993 |
| Punto d'infiammabilità | 46°C (115°F) |
| Informazioni di solubilità | Hydrolyzes with water. |
| Peso formulazione | 352.48 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |